Få mere at vide
Glycidamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidamide |
| CAS | 5694-00-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C3 H5 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5) |
| SMIL | NC(=O)C1CO1 |
| IUPAC navn | oxirane-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.08 |
| Formel vægt | 87.032 |
| Vis mere |