missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycidamide- 13C3, TRC

Artikelnummer. 30136260
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136260 2.5 mg -
18001430 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG6152532.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1216449-31-8
Molekylær formel 13C3 H5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 90.06
IUPAC navn (2,3-^{13}C_{2})oxirane-2-carboxamide
SMIL N[13C](=O)[13CH]1[13CH2]O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycidamide 13C3
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Formel vægt 90.0421
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.