missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycidaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30407035
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407035 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG615200500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycidaldehyde
CAS 765-34-4
Molekylær formel C3H4O2
Mængde 500 mg
Synonym Oxiranecarboxaldehyde, 2,3-Epoxypropanal, Epihydrinaldehyde, Epoxypropanal, Formyloxirane, Glycidal, NSC 521506
InChI formel InChI=1S/C3H4O2/c4-1-3-2-5-3/h1,3H,2H2
SMIL O=CC1CO1
IUPAC navn oxirane-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 72.06
Formel vægt 72.0211
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.