Få mere at vide
Glyceryl Tritridecanoate, TRC
Artikelnummer. 30402268
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30402268 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30402268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG598240500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyceryl Tritridecanoate
CAS 26536-12-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C42H80O6
Mængde 500 mg
Synonym Tridecanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerin Tritridecanoate, Glycerol tris(tridecanoate), Tritridecanoin, Tridecanoic Acid 1,1’,1’’-(1,2,3-Propanetriyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
IUPAC navn 2,3-di(tridecanoyloxy)propyl tridecanoate
Molekylvægt (g/mol) 681.08
Formel vægt 680.5955
Procent renhed >95