Få mere at vide
Glyceryl Trinonadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyceryl Trinonadecanoate |
| CAS | 26536-13-0 |
| Molekylær formel | C60 H116 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Glyceryl Trinonadecanoate, 1,1′,1′′-(1,2,3-Propanetriyl) trinonadecanoate (ACI), Nonadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Nonadecanoin, tri- (8CI), 1,2,3-Trinonadecanoylglycerol, Glyceryl trinonadecanoate, Trinonadecanoin, Nonadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) |
| InChI formel | InChI=1S/C60H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-57(66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h57H,4-56H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 2,3-di(nonadecanoyloxy)propyl nonadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 933.559 |
| Formel vægt | 932.877 |