Få mere at vide
Glyceryl Trinonadecanoate, TRC
Artikelnummer. 30395549
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30395549 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30395549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG60160050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyceryl Trinonadecanoate
CAS 26536-13-0
Molekylær formel C60 H116 O6
Mængde 50 mg
Synonym Glyceryl Trinonadecanoate, 1,1′,1′′-(1,2,3-Propanetriyl) trinonadecanoate (ACI), Nonadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Nonadecanoin, tri- (8CI), 1,2,3-Trinonadecanoylglycerol, Glyceryl trinonadecanoate, Trinonadecanoin, Nonadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl)
InChI formel InChI=1S/C60H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-57(66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h57H,4-56H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn 2,3-di(nonadecanoyloxy)propyl nonadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 933.559
Formel vægt 932.877