Få mere at vide
Glyceryl Tri(octadecanoate-18,18,18-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tristearin-D9 (tri(octadecanoyl-18,18,18-D3)) |
| CAS | 285979-76-2 |
| Molekylær formel | C57 D9 H101 O6 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Octadecanoic-18,18,18-d3 acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9 CI), Octadecanoic-18,18,18-d3 acid 1,2,3-propanetriyl ester, Glyceryl Tri(octadecanoate-18,18,18-d3), Glycerol trioctadecanoate-d9, Glyceryl tristearate-d9, Trioctadecanoin-d9, Tristearin-d9, Tristearin-D9 (tri(octadecanoyl-18,18,18-D3)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3-bis(18,18,18-trideuteriooctadecanoyloxy)propyl 18,18,18-trideuteriooctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 900.5352 |
| Formel vægt | 899.8867 g/mol |
| Vis mere |