Få mere at vide
Glycerylmonooleat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17831421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17831421 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17831421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210488880
Frigiver fri glycerol og oliesyre ved hydrolyse. Glycerylmonooleat, MP Biomedicals er et overfladeaktivt stof, der er blevet brugt i flydende krystalundersøgelser. Forskning viser, at i nærvær af Monoolein (1-Oleoyl-rac-glycerol), penetration af lægemidlet
Monoolein (1-Oleoyl-rac-glycerol) bruges i udviklingen af monoolein-baserede nanopartikulære flydende dispersioner som mulige vehikler til lægemiddellevering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-03-5
Molekylær formel C21H40O4
Molekylvægt (g/mol) 356.547
InChI nøgle RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonym monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Tekniske data
Smeltepunkt 35°C (literature)
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform (50mg/mL). Also soluble in hexane.
Formel vægt 356.55
Fysisk form Væske