Få mere at vide
Glycerylmonooleat, 36,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17821421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17821421 50 mg
17841421 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17821421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210488850
Kemiske identifikatorer
CAS 111-03-5
Molekylær formel C21H40O4
Molekylvægt (g/mol) 356.547
InChI nøgle RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonym monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyceryl monooleate
Analyseprocentområde 37%
Mængde 50 mg
Formel vægt 356.5
Fysisk form Væske