Få mere at vide
Glyceryl Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-iodopropane-1,2-diol |
| CAS | 554-10-9 |
| Molekylær formel | C3 H7 I O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7IO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMIL | OCC(O)CI |
| IUPAC navn | 3-iodopropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.991 |
| Formel vægt | 201.949 |