missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glyceryl Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-iodopropane-1,2-diol |
| CAS | 554-10-9 |
| Molekylær formel | C3 H7 I O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7IO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMIL | OCC(O)CI |
| IUPAC navn | 3-iodopropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.991 |
| Formel vægt | 201.949 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?