missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glyceryl-d5 Tripentadecanoate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tripentadecanoin-D5 (glyceryl-D5) |
| CAS | 1219804-57-5 |
| Molekylær formel | C48 D5 H87 O6 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentadecanoic acid 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester, 1,2,3-Tris(pentadecanoyl)glycerol-1,1,2,3,3-d5, Tripentadecanoin-d5, Tripentadecanoin-D5 (glyceryl-D5), Pentadecanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5) ester, Glyceryl-d5 Tripentadecanoate |
| InChI formel | InChI=1 S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3/i43D2,44D2,45 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | [1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-di(pentadecanoyloxy)propyl] pentadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 770.2713 |
| Formel vægt | 769.7208 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?