Få mere at vide
Glyceryl Behenate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyceryl x-Behenate |
| CAS | 77538-19-3 |
| Molekylær formel | C22 H44 O2 . x[C3 H8 O3] |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glyceryl Behenate, 1,2,3-Propanetriol Docosanoate, Glycerin Docosanoate, Docosanoin |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(28)29-23-24(27)22-26/h24,26-27H,2-23H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.66 |