Få mere at vide
Glyceryl Behenate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyceryl Behenate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C69H134O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h66H,4-65H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 1059.018 |