Få mere at vide
Glycerofosforsyre Natriumsalt Hydat, racemisk, TRC
Artikelnummer. 30135589
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135589 50 mg
30138601 10 mg
17987824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG60161050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C3H9O6P • x(Na) • y(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 172.0722991802
Synonym rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate, α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
SMIL O=P(O)(O)OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)