Få mere at vide
Glycerofosforsyre Natriumsalt Hydat, racemisk, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8) |