Få mere at vide
beta-glycerofosforsyre, dinatriumsalt pentahydrat, 98%
Artikelnummer. 10424701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10424701 25 g Glasflaske 25g
10259600 100 g Glasflaske 100g
10561814 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10424701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.01 DKK
    360.65 DKK / 25g
    Spare 39.36 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
beta-glycerofosforsyre, dinatriumsalt pentahydrat, 98%, C3H7Na2O6P.5H2O, CAS-nummer-13408-09-8 | CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13408-09-8
Molekylær formel C3H19Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 308.13
MDL nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI nøgle VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC navn 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogenphosphat;natrium;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 102,0 °C til 104,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2OHCH(OPO3Na2)CH2OH·5H2O
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig.
Formel vægt 306.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver