Få mere at vide
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16422429 1 g 1g
16401198 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0886
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
CAS 13408-09-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H17Na2O11P
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O]
Molekylvægt (g/mol) 306.11
Formel vægt 306.11
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death