Få mere at vide
Glycerol, ultraren, spektrofotometrisk kvalitet
Beskrivelse
Glycerol bruges som emulgator, fortykningsmiddel i kosmetik og fødevarer, blødgører i emballage, maling og papirindustrien, konserveringsmiddel i fødevarer og drikkevarer. Det bruges i farmaceutiske præparater for at forbedre glathed og give smøring. Det bruges også til produktion af epichlorhydrin og monopropylenglycol. Det bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1,26 g/cm3 |
| Kogepunkt | 182 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Tændingspunkt | 400 °C (752 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |