Få mere at vide
Glycerol, ultraren, spektrofotometrisk kvalitet
Artikelnummer. 11368387
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368387 100 mL 100ml
11378387 1 L 1 L
11348387 4 x 1 L 4 L
11358387 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11368387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032450.AE
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Glycerol bruges som emulgator, fortykningsmiddel i kosmetik og fødevarer, blødgører i emballage, maling og papirindustrien, konserveringsmiddel i fødevarer og drikkevarer. Det bruges i farmaceutiske præparater for at forbedre glathed og give smøring. Det bruges også til produktion af epichlorhydrin og monopropylenglycol. Det bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.26
Kogepunkt 182°C (20 mm)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Tændingspunkt 400°C (752°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.474
Mængde 100 mL
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 92.09
Damptryk <0.1 hPa (0mm Hg) at 20°C
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Viskøs væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.