Få mere at vide
Glycerol, ultraren, HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 11460191
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460191 500 mL 500ml
11389047 1 L 1 L
11379047 4 x 1 L 4 L
11369047 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11460191 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038988.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Glycerol bruges som emulgator, fortykningsmiddel i kosmetik og fødevarer, blødgører i emballage, maling og papirindustrien, konserveringsmiddel i fødevarer og drikkevarer. Det bruges i farmaceutiske præparater for at forbedre glathed og give smøring. Det bruges også til produktion af epichlorhydrin og monopropylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note HPLC-grad
Smeltepunkt 18 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,26 g/cm3
Kogepunkt 182 °C (20 mm)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.474
Mængde 500 mL
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 92.09
Grad HPLC
Fysisk form Viskøs væske