Få mere at vide
Glycerol, ultraren, 99,5+%
Beskrivelse
Glycerol, ultrapure, bruges til prøveforberedelse og geldannelse til polyacrylamidgelelektroforese. Glycerol (5-10 %) øger tætheden af en prøve, så prøven vil ligge i bunden af en gels prøvebrønd. Glycerol bruges også til at hjælpe med støbning af gradientgeler, og som en proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent bruges glycerol som opløsningsmiddel, blødgører og fugtighedsbevarende middel. Yderligere anvendelser omfatter som en hjælp til støbning af gradientgeler, en proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Smeltepunkt | 18°C |
| Tæthed | 1.26 |
| Kogepunkt | 182°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 160°C (320°F) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 635685 |
| Vis mere |