Få mere at vide
Glycerol, ultrapure, 99.5+%
Artikelnummer. 15466539
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 15466539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64719.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerol (5-10%) increases the density of a sample so that the sample will layer at the bottom of a gel’s sample well. | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol, ultrapure, bruges til prøveforberedelse og geldannelse til polyacrylamidgelelektroforese. Glycerol (5-10 %) øger tætheden af en prøve, så prøven vil ligge i bunden af en gels prøvebrønd. Glycerol bruges også til at hjælpe med støbning af gradientgeler, og som en proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent bruges glycerol som opløsningsmiddel, blødgører og fugtighedsbevarende middel. Yderligere anvendelser omfatter som en hjælp til støbning af gradientgeler, en proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.474
Mængde 250 mL
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Miscible with water
Formel vægt 92.09
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Viskøs væske