Få mere at vide
Glycerol, ultraren, 99,5+%
Artikelnummer. 15456539
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456539 100 mL 100ml
15466539 250 mL 250ml
15476539 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64719.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.19 DKK
    397.65 DKK / 100ml
    Spare 66.54 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bruges i prøveforberedelse og geldannelse til polyacrylamid-gelelektroforese. Glycerol (5-10%) øger tætheden af en prøve, så prøven lægger lag i bunden af gelens prøve. | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Glycerol, ultrapure, bruges til prøveforberedelse og geldannelse til polyacrylamidgelelektroforese. Glycerol (5-10 %) øger tætheden af en prøve, så prøven vil ligge i bunden af en gels prøvebrønd. Glycerol bruges også til at hjælpe med støbning af gradientgeler, og som en proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent bruges glycerol som opløsningsmiddel, blødgører og fugtighedsbevarende middel. Yderligere anvendelser omfatter som en hjælp til støbning af gradientgeler, en proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 182 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.474
Mængde 100 mL
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroskopisk
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Blandet med vand
Formel vægt 92.09
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Viskøs væske