Få mere at vide
Glycerol (Ultra Pure 99,5%)
Artikelnummer. 11421572 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421572 4 L 4 L
11401572 500 mL 500ml
11411572 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421572 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    2295.93 DKK / 4 L
    Spare 119.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Mængde 4 L
Grad Ultrapure
Fysisk form Liquid