Få mere at vide
Glycerol tripalmitat, 98%
Artikelnummer. 11454313
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454313 1 g 1g
11464313 5 g 5g
11474313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10922.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807,339 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-44-2
Molekylær formel C51H98O6
Molekylvægt (g/mol) 807.339
MDL nummer MFCD00008995
InChI nøgle PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC navn 2,3-di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol tripalmitate
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Mængde 1 g
Formel vægt 807.34
Procent renhed 98%