Få mere at vide
Glyceroltriformat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol Triformate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2 |
| Formel vægt | 176.0321 |
| Procent renhed | >95% |