Få mere at vide
Glyceroltriformat, TRC
Artikelnummer. 30010775
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010775 500 mg
30135384 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG601545500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32765-69-8
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
Synonym Triformin, 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-Triformate, 1,2,3-Propanetriol, Triformate
IUPAC navn 2,3-diformyloxypropylformiat
SMIL O=COCC(COC=O)OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol Triformate
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2
Formel vægt 176.0321
Procent renhed >95%