Få mere at vide
Glycerol-tributyrat, 97%
Artikelnummer. 11443784
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443784 250 g 250g
11433784 50 g 50g
11423784 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11830.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.13 DKK
    518.65 DKK / 250g
    Spare 57.48 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Glycerol-tributyrat, 98%, C15H26O6, CAS Number-60-01-5, tri-n-butyrin, glyceryltributyrat, propan-1,2,3-triyltributyrat, glyceroltributyrat, glyceroltributanoat, glyceroltributyrin, tributyrin, butyrin, butyryltriglycerid, tributin, 1000g, 1714746, 307 grader. C til 308 grader. C, CHEBI:35020 | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302,367 g/mol
Glyceroltributyrat er et triglycerid, der kan hæmme cellevækst og inducere celledifferentiering. Det bruges til at inducere differentiering af maligne celler efterfulgt af standsning af cellevækst og apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyceroltributyrat er et triglycerid, der kan hæmme cellevækst og inducere celledifferentiering. Det bruges til at inducere differentiering af maligne celler efterfulgt af standsning af cellevækst og apoptose.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser. Brug med tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-01-5
Molekylær formel C15H26O6
Molekylvægt (g/mol) 302.367
MDL nummer MFCD00009392
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC navn 2,3-di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol tributyrate
Smeltepunkt -75 °C
Tæthed 1.032
Kogepunkt 307 °C til 308 °C
Flammepunkt 174 °C (345 °F)
Brydningsindeks 1.4358
Mængde 250 g
Beilstein 1714746
Merck Index 14,9620
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 302.37
Procent renhed 97%