Få mere at vide
Glycerol-tributyrat, 97%
Beskrivelse
Glyceroltributyrat er et triglycerid, der kan hæmme cellevækst og inducere celledifferentiering. Det bruges til at inducere differentiering af maligne celler efterfulgt af standsning af cellevækst og apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glyceroltributyrat er et triglycerid, der kan hæmme cellevækst og inducere celledifferentiering. Det bruges til at inducere differentiering af maligne celler efterfulgt af standsning af cellevækst og apoptose.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser. Brug med tilstrækkelig ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol tributyrate |
| Smeltepunkt | -75 °C |
| Tæthed | 1.032 |
| Kogepunkt | 307 °C til 308 °C |
| Flammepunkt | 174 °C (345 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4358 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1714746 |
| Merck Index | 14,9620 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Vis mere |