Få mere at vide
Glycerol tributyrate, 97%
Artikelnummer. 11423784
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11423784
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11830.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glycerol tributyrate, 98%, C15H26O6, CAS Number-60-01-5, tri-n-butyrin, glyceryl tributyrate, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tributyrin, butyrin, butyryl triglyceride, tributin, 1000g, 1714746, 307 deg.C to 308 deg.C, CHEBI:35020 | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302.367 g/mol
Glyceroltributyrat er et triglycerid, der kan hæmme cellevækst og inducere celledifferentiering. Det bruges til at inducere differentiering af maligne celler efterfulgt af standsning af cellevækst og apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyceroltributyrat er et triglycerid, der kan hæmme cellevækst og inducere celledifferentiering. Det bruges til at inducere differentiering af maligne celler efterfulgt af standsning af cellevækst og apoptose.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser. Brug med tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-01-5
Molekylær formel C15H26O6
Molekylvægt (g/mol) 302.367
MDL nummer MFCD00009392
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC navn 2,3-di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol tributyrate
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 1.032
Kogepunkt 307°C to 308°C
Flammepunkt 174°C (345°F)
Brydningsindeks 1.4358
Mængde 1000 g
Beilstein 1714746
Merck Index 14,9620
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 302.37
Procent renhed 97%