missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycerol Triacetate, Millipore™
Beskrivelse
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with \Less Hazardous Chemical Syntheses\.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 102-76-1 |
| Smeltepunkt | -78°C |
| Tæthed | 1.16 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 258°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008716 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | Glycerol triacetate, Glycerol triacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?