Få mere at vide
Glyceroltriacetat, 99%
Artikelnummer. 11478996
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478996 2500 g 2500g
11468996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17132.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218,205 g/mol
Glyceroltriacetat bruges som fødevaretilsætningsstof og som opløsningsmiddel i smagsstoffer. Det fungerer som et hjælpestof i farmaceutiske produkter, hvor det bruges som et fugtighedsbevarende middel og et blødgøringsmiddel. Det bruges også som brændstofadditiv, som antibankemiddel, klæbemidler og forseglingskemikalier, fyldstoffer, mellemprodukter og procesregulatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glyceroltriacetat anvendes som fødevaretilsætningsstof og som opløsningsmiddel i smagsstoffer. Det fungerer som et hjælpestof i farmaceutiske produkter, hvor det bruges som et fugtighedsbevarende middel og et blødgøringsmiddel. Det bruges også som brændstofadditiv, som antibankemiddel, klæbemidler og forseglingskemikalier, fyldstoffer, mellemprodukter og procesregulatorer.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Blandbar med acetone, ethanol, benzen og chloroform.
Noter
Varmefølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-76-1
Molekylær formel C9H14O6
Molekylvægt (g/mol) 218.205
MDL nummer MFCD00008716
InChI nøgle URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC navn 2,3-diacetyloxypropylacetat
SMIL CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol triacetate
Smeltepunkt 2 °C til 4 °C
Tæthed 1.155
Kogepunkt 257 °C til 259 °C
Flammepunkt 149 °C (300 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Petroleum-lignende
Mængde 2500 g
Opløselighedsinformation Let blandet med vand, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Blandet med acetone, ethanol, benzen og kloroform.
Formel vægt 218.21
Procent renhed 99%