Få mere at vide
Glycerol, puris. pa, ACS-reagens, Honeywell
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Tæthed | 1.25g/mL |
| Flammepunkt | 160°C (320°F) |
| Tændingspunkt | 698°F |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Dampdensitet | 3.1 (vs air) |
| Formel vægt | 92.09g/mol |
| Vis mere |