Få mere at vide
Glycerol, puris. pa, ACS-reagens, Honeywell
Artikelnummer. 15685690
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 15685690
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 49770250ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Tæthed 1.25g/mL
Flammepunkt 160°C (320°F)
Tændingspunkt 698°F
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 250 mL
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 1 mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa