Få mere at vide
Glycerol, puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Tæthed | 1.25g/mL |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Tændingspunkt | 698 °F |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Dampdensitet | 3.1 (vs luft) |
| Formel vægt | 92,09g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Glycerol