Få mere at vide
Glycerol, puriss., Opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur. BP, USP , FCC., Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621480
Mængde:
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15621480
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 155236X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E422, vandfri, 99,0-101,0 % (alkalimetrisk)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Kogepunkt 290°C
Flammepunkt 160°C (320°F)
Antændelsesrest ≤0.01% (as SO4)
Tændingspunkt 698°F
Emballage Poly flaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks n20/D 1.474(lit.)
Mængde 6 x 1 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C)
Procent renhed 99.0 to 101.0% (calc. on H2O free substance)
Grad puriss.
Fysisk form Væske