Få mere at vide
Glycerol, puris., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7073755
Mængde:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
250kg
5 L
70kg
Artikelnummer. 15681470
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 155231L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Tæthed 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Flammepunkt 160°C (320°F)
Antændelsesrest ≤0.01% (as SO4)
Tændingspunkt 698°F
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 1 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C)
Procent renhed 99 to 101% (alkalimetric)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Glycerol