Få mere at vide
Glycerol, puriss, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681470
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
250kg
5 L
70kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681470 1 L 1 L
15611480 5 L 5 L
15631480 70 kg 70kg
15691470 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15681470 Leverandør Fluka Leverandørnr. 155231L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    166.23 DKK / 1 L
    Spare 1213.77 DKK
    87% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Navn note Opfylder analytisk specifikation fra Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Tæthed 1,2580 til 1,2644 g/ml ved 20 °C, ≥1,257 g/ml ved 25 °C
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Antændelsesrest ≤0,01% (som SO4)
Tændingspunkt 698 °F
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 1 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Dampdensitet 3.1 (vs luft)
Formel vægt 92,09g/mol
Damptryk 1 mmHg (20 °C)
Procent renhed 99 til 101% (alkalimetrisk)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Glycerol