Få mere at vide
Glycerol, ren, 83,5-88,5 vægtprocent vandbaseret opløsning
Artikelnummer. 10073400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10073400 1 L Glasflaske 1 L
10145743 5 L Plastflaske 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 DKK
    704.65 DKK / 1 L
    Spare 105.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2270g/mL
Kogepunkt 290,0 °C
Flammepunkt 160 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4750
Mængde 1 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.227
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol og 2-propanol, uopløselig i ether, benzen, kloroform og i, faste og flygtige olier
Viskositet 1069 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.09
Procent renhed 83,5 til 88,5 %
Grad Ren
Fysisk form Viskøs væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.