Få mere at vide
Glycerolfosfatdinatriumsalthydrat, isomerblanding, TRC
Artikelnummer. 30136195
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136195 10 g
30135904 5 g
30011055 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG60160310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55073-41-1
Molekylær formel C3H7Na2O6P • xH2O
Molekylvægt (g/mol) 216.04
Synonym 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
SMIL OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Mængde 10 g
Formel vægt 449.9657