Få mere at vide
Glycerol-monolat, TRC
Artikelnummer. 30003269
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003269 100 mg
30007887 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG601540100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25496-72-4
Molekylær formel C21H40O4
Molekylvægt (g/mol) 356.54
Synonym (Z)-9-Octadecenoic Acid Monoester with 1,2,3-Propanetriol, Olein, mono- (6CI,8CI), A 300, A 300 (ester), Adchem GMO, Agnique GMO, Ajax GMO, Aldo 40, Aldo MO, Aldo MO-FG, Alkamuls GMO 45LG, Arlacel 129, Atmer 1007, Atsurf 595, Canamex Glicepol 182, Capmul GMO 50, Crossential GMO, Dimodan GMO 90, Dimodan LSQK, Dremulse, Dur-Em 114, Dur-Em 204, EAR 300, Edenor GMO, Emalsy MO, Emalsy OL, Emalsy OL 100, Emalsy OL 100H, Emasol MO, Emasol MO 50, Emcol O, Emerest 2400, Emerest 2421, Emrite 6009, Emuldan RYLO-MG 90, Esterol 272, Excel O 95F, Excel O 95N, Excel O 95R, GMO 8903, GMOrphic 80, Glycerin monooleate, Glycerine monooleate, Glycerol monooleate, Glycerol oleate, Glyceromonooleate, Glyceryl monooleate, Glyceryl oleate, Glycolube 100, Harowax L 9, Kemester 2000, Kessco GMO, Loxiol G 10, Loxiol G 10V, Lumulse GMO, Mazol GMO, Monegyl 0100, Monoglyceryl oleate, Monomuls 90-018, Monomuls 90O18, Monoolein, Monooleoylglycerol, Nikkol MGO, OL 100, Oleic acid glycerol monoester, Oleic acid monoglyceride, Oleic monoglyceride, Oleylmonoglyceride, Olicine, Poem OL 200V, Polybatch AF 1085, Priolube 1407, Radiasurf 7149, Radiasurf 7150, Rheodol MO 50, Rheodol MO 60, Rikemal OL 100, Rikemal OL 100E, Rikemal XO 100, Rylo MG 19 Pharma, S 1096, S 1096R, S 1097, Sinnoester OGC, Sunsoft 8070, Sunsoft 8070V, Sunsoft O 30B, Sunsoft O 30S, Supeol, Synative ES-GMO, Tegin OV, XU 61518.10
SMIL O=C(OCC(O)CO)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.O=C(OC(CO)CO)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyceryl Monooleate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h2*9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b2*10-9-
Formel vægt 356.29