Få mere at vide
Glycerol, molekylærbiologisk kvalitet
Artikelnummer. 15463719
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463719 500 mL 500ml
15473719 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61059.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Nyttig som kryoprotektiv. Glycerol udvikles ved lagring og koncentration af enzymer. Den spiller en vital rolle i prøveforberedelse og geldannelse til polyacrylamidgelelektroforese. Det bruges også til at hjælpe med støbning af gradientgeler, proteinstabilisatorer og lagringsbufferkomponenter. | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Nyttig som et kryobeskyttelsesmiddel. Glycerol udvikles i lagring og koncentration af enzymer. Det spiller en afgørende rolle i prøveforberedelse og geldannelse til polyacrylamidgelelektroforese. Det bruges også til at hjælpe med støbning af gradientgeler, proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel, blødgøringsmiddel, farmaceutisk middel og sødemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 182 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.474
Mængde 500 mL
Beilstein 635685
Følsomhed Hygroskopisk
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Blandet med vand og alkohol. Delvist blandet med ether og ethylacetat. Ublandelig med kloroform.
Formel vægt 92.09
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Væske