Få mere at vide
Glycerol (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12144481
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12144481 4 L Glasflaske 4 L
10021083 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12144481 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.55 DKK
    358.96 DKK / 4 L
    Spare 87.59 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures.
Til lavtemperatur opbevaring af enzymer og bakteriekulturer
Glycerol bruges til lavtemperaturopbevaring af enzymer og bakteriekulturer, rensning af proteiner og som en komponent i elektroforesebelastningsbuffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Oplysninger om nedbrydning >290°C
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 1.261g/cm³
pH 5
Kogepunkt 290°C
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 4 L
Merck Index 15, 4520
Formel vægt 92.09
Damptryk 0.003mbar at 50°C
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Viskøs væske