Få mere at vide
Glycerol (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Til lavtemperatur opbevaring af enzymer og bakteriekulturer
Glycerol bruges til lavtemperaturopbevaring af enzymer og bakteriekulturer, rensning af proteiner og som en komponent i elektroforesebelastningsbuffere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Oplysninger om nedbrydning | >290 °C |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1.261g/cm³ |
| pH | 5 |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Analyseprocentområde | ≥99.5 % |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Vis mere |