Få mere at vide
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10205263
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
Emballage:
Poly-rør
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205263 1 ml Poly-rør 1ml
10400084 5 ml Polyflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205263 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP6451
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Navn note Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Absorbans 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Farve Colorless
Emballage Poly-rør
Mængde 1 ml
Dampdensitet >1.0g/mol
Grad Molecular Biology
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Fysisk form Liquid