Få mere at vide
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
Beskrivelse
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol Gel-Loading Dye, 5X |
| Navn note | Contains 30% Glycerol |
| CAS | 56-81-5, 7732-18-5 |
| Absorbans | 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU |
| Farve | Colorless |
| Emballage | Poly-rør |
| Mængde | 1 ml |
| Dampdensitet | >1.0g/mol |
| Grad | Molecular Biology |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |
| Vis mere |