Få mere at vide
Glycerolformal, TRC
Artikelnummer. 30397674
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30397674 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30397674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59844050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxan-5-ol
CAS 4740-78-7
Molekylær formel C4 H8 O3
Mængde 50 mg
Synonym 1,3-Dioxan-5-ol, m-Dioxan-5-ol, 1,3-Formalglycerol, 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 5-Hydroxy-m-dioxane, Glycerol formal
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4-5H,1-3H2
SMIL OC1COCOC1
IUPAC navn 1,3-dioxan-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 104.1
Formel vægt 104.0473