Få mere at vide
Glycerol formal, 99+%, mixture of isomers, stabilized
Artikelnummer. 10490511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10490511 250 mL Glasflaske 250ml
10083230 5 mL Glasflaske 5ml
10063270 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259772500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol formal
Navn note 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Tæthed 1.2100g/mL
pH 4.0 to 6.5 (10% soln.)
Kogepunkt 193.0°C to 195.0°C
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H8O3
Brydningsindeks 1.4500 to 1.4520
MDL nummer MFCD00003218
Mængde 250 mL
Merck Index 14, 4485
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation (50% in water) Clear
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Viskositet 16 mPa.s (20°C)
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.