Få mere at vide
Glycerolformal, 99+%, blanding af isomerer, stabiliseret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol formal |
| Navn note | 99+% |
| CAS | 4740-78-7, 5464-28-8 |
| Tæthed | 1.2100g/mL |
| pH | 4,0 til 6,5 (10% soln.) |
| Kogepunkt | 193,0 °C til 195,0 °C |
| Flammepunkt | 97 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. Summen af alfa- og beta-isomerer (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.