Få mere at vide
Glycerol-d5 1,3-dipalmitat, TRC
Artikelnummer. 30395319
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30395319 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30395319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5984125MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol-d5 1,3-Dipalmitate
CAS 65615-82-9
Molekylær formel C35D5H63O5
Mængde 5 mg
Synonym 1,3-Dipalmitin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerol-d5, Glycerol-d5 1,3-Dihexadecanoate, Hexadecanoic-d5 Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester
InChI formel InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/i31D2,32D2,33D
SMIL [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn (1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hexadecanoyloxy-2-hydroxy-propyl) hexadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 573.94
Formel vægt 573.538