Få mere at vide
Glycerol, vandfri, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
HDPE polyflaske med trykbund
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til enzymstabilisering, frysning og elektroforesebuffere
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Navn note | Anhydrous |
| Flammepunkt | 199.00°C |
| Emballage | HDPE polyflaske med trykbund |
| Mængde | 500 mL |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.26kg |
| Formel vægt | 92.1 |
| Grad | Ultrapure Bioreagens |